Stop niklowo-chromowy (80:20w%), drut, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44187.H9
44187.J5
44187.H9EA
2040
PLN
44187.H9
44187.J5
Stop niklowo-chromowy (80:20w%), drut, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Stop niklowo-chromowy (80:20w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.017g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673110 Numer CAS: 11106-97-1 |