Drukuj
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium 50% (w/w) in aqueous solution (alkyl distribution C8-C16)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
263820010 263820025
ACRO263820010EA 855 PLN
ACRO263820010 ACRO263820025
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium 50% (w/w) in aqueous solution (alkyl distribution C8-C16)
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145757
Numer CAS: 8001-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 264-151-6
Jednostka: 1760
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 49 to 52 % (based on M.W.= 352.5)
pH 6 to 9 (10 % in water)
Impurity ≤2 % Free amine + amine HCl (M.W.= 226/262.5)