Stop niklowo-chromowy (80:20w%) ≥99.9% (metals basis), bryłki
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36298.14
36298.22
36298.14EA
949
PLN
36298.14
36298.22
Stop niklowo-chromowy (80:20w%) ≥99.9% (metals basis), bryłki
Stop niklowo-chromowy (80:20w%)
Purity: 99.9%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Odour: Odourless
For vacuum deposition
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673110 Numer CAS: 11106-97-1 |