Stop niklowo-chromowy (80:20w%), drut, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13967.H4
13967.H9
13967.H4EA
940
PLN
13967.H4
13967.H9
Stop niklowo-chromowy (80:20w%), drut, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Stop niklowo-chromowy (80:20w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈1.86g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673110 Numer CAS: 11106-97-1 |