Stop niklowo-chromowy (80:20w%), drut, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13966.H4
13966.H9
13966.H4EA
286
PLN
13966.H4
13966.H9
Stop niklowo-chromowy (80:20w%), drut, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Stop niklowo-chromowy (80:20w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.14g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
High resistivity material for electronics industry
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673110 Numer CAS: 11106-97-1 |