Drukuj
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% roztwór wodny
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 475 PLN
A3626.0500 A3626.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% roztwór wodny
Acrylamide : Bisacrylamide
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00080848
Jednostka: 3426
ADR: 6.1,III