Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43272.H4
43272.G9
43272.H9
43272.H4EA
891
PLN
43272.H4
43272.G9
43272.H9
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈1.75g/m
MDL No.: MFCD00801098