Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43271.H4
43271.H9
43271.H4EA
418
PLN
43271.H4
43271.H9
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.44g/m
MDL No.: MFCD00801098