Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43270.H4
43270.H9
43270.H4EA
307
PLN
43270.H4
43270.H9
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00801098