Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43269.H4
43269.H9
43269.H4EA
334
PLN
43269.H4
43269.H9
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%), drut, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Stop miedziowo-niklowy (55:45 w%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.04g/m
MDL No.: MFCD00801098
Resistance alloy, negative lead for type J thermocouple