Drukuj
(±)-3-Butyn-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 160 PLN
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butyn-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyn-2-ol
Formuła: C₄H₆O
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004541
Numer CAS: 2028-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-978-1
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 (3),II