3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-3-Merkapto-1,2-propanodiol
A18948.18
A18948.30
A18948.18EA
489
PLN
A18948.18
A18948.30
3-Merkapto-1,2-propanodiol ≥90%
3-Merkapto-1,2-propanodiol
Purity: 90+%
CAS No.: 96-27-5
Molecular Formula: C3H8O2S
Formula Weight: 108.16
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 117-119°/5mm
Beilstein Reference: 1732046
Merck Reference: 14,9335
MDL No.: MFCD00004879
Formuła:
C₃H₈O₂S MW: 108.16 g/mol Temp. Wrzenia: 117…119 °C (5 mmHg) Gęstość: 1.247 Temp. Zapłonu: 149 °C (300 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004879 Numer CAS: 96-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-495-0 Klasyfikacja Merck : 14,9335 |