Drukuj
3-Merkapto-1,2-propanodiol 90% 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-3-Merkapto-1,2-propanodiol
125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 240 PLN
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Merkapto-1,2-propanodiol 90% 90%
3-Merkapto-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 118 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004879
Numer CAS: 96-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-495-0
Jednostka: 2810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %