Drukuj
Mleczan DL-sodu 60% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1375-500ML L1375-100ML L1375-1L
SIALL1375-500MLEA 373 PLN
SIALL1375-500ML SIALL1375-100ML SIALL1375-1L
Mleczan DL-sodu 60% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Mleczan DL-sodu
Formuła: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112.06 g/mol
Gęstość: 1.27…1.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065400
Numer CAS: 72-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-772-0
Klasyfikacja Merck : 13,08709