Drukuj
Mleczan DL-sodu 60% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41529.AK 41529.K2
41529.AKEA 535 PLN
41529.AK 41529.K2
Mleczan DL-sodu 60% (w/w) roztwór wodny
Mleczan DL-sodu
CAS No.: 72-17-3 Molecular Formula: CH3CH(OH)CO2Na Formula Weight: 112.06 Physical Form: Liquid Density: 1.326 Appearance: Colourless Odour: Odourless Beilstein Reference: 4332999 Merck Reference: 14,8635 MDL No.: MFCD00065400
Useful chiral synthon; building block for depsipeptides
Formuła: H₃CCH(OH)COONa
Gęstość: 1,326
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065400
Numer CAS: 72-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-772-0
Klasyfikacja Merck : 14,8635