Drukuj
L-(+)-Mleczan sodowy 60% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium-(S)-lactate, (S)-(+)-Lactic acid sodium salt, L(+)-Lactic acid sodium salt
250300010 250300050
ACRO250300010EA 563 PLN
ACRO250300010 ACRO250300050
L-(+)-Mleczan sodowy 60% (w/w) in water
L-(+)-Mleczan sodowy
Formuła: C₃H₅NaO₃
MW: 112.06 g/mol
Gęstość: 1.33 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066576
Numer CAS: 867-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-762-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.32 to 1.34 g/ml
Color scale ≤50 APHA
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl 59 to 61 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) 12.1 to 12.6 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Isomer ≥97 % L(+) (Stereochemical purity)