Lactic acid 90% 90, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20366.293EA
440
PLN
20366.293
20366.464
Lactic acid 90% 90, TECHNICAL
Lactic acid
Formuła:
H₃CCH(OH)COOH MW: 90.08 g/mol Temp. topnienia: 53 °C Gęstość: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004520 Numer CAS: 50-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-018-0 Klasyfikacja Merck : 13,05351 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 90 % |