Drukuj
Lactic acid ≥90%, GPR RECTAPUR®, czysty
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20356.298EA 374 PLN
20356.298 20356.323
Lactic acid ≥90%, GPR RECTAPUR®, czysty
Lactic acid
Formuła: H₃CCH(OH)COOH
Temp. Wrzenia: 122 °C (20 hPa)
Temp. topnienia: 53 °C
Gęstość: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004520
Numer CAS: 50-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-018-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm