Drukuj
Kwas L-(+)-mlekowy 90% ∼90%, EMPROVE® EXPERT E270, BP, Ph. Eur., extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
1.00366.2500 1.00366.9025
1.00366.2500EA 0 PLN
1.00366.2500 1.00366.9025
Kwas L-(+)-mlekowy 90% ∼90%, EMPROVE® EXPERT E270, BP, Ph. Eur., extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Kwas L-(+)-mlekowy
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 53
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064266
Numer CAS: 79-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-196-2
Klasyfikacja Merck : 13,05352