Lactic acid 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
36415.22
36415.36
36415.A3
36415.22EA
267
PLN
36415.22
36415.36
36415.A3
Lactic acid 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% ACS
Lactic acid
CAS No.: 50-21-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point:
Formuła:
H₃CCH(OH)COOH Temp. Wrzenia: 122 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 1,209 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004520 Numer CAS: 50-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-018-0 Klasyfikacja Merck : 14,5336 |