Drukuj
Lactic acid 85% 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
125060010 125060025 125060250 125065000 125060100
ACRO125060010EA 385 PLN
ACRO125060010 ACRO125060025 ACRO125060250 ACRO125065000 ACRO125060100
Lactic acid 85% 90%
Lactic acid
Formuła: H₃CCH(OH)COOH
Temp. Wrzenia: 122 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004520
Numer CAS: 50-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-018-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4252 to 1.4272 (20°C, 589 nm)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.05° to +0.05° (25°C, 589 nm) (neat)
Acids (Citric,oxalic,phosphoric or tartaric) Passes test
Titration with NaOH 88.0 to 92.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Sugars Passes test