żywica tragakanta, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tragacanth, Tragacanth gum
A18502.22
A18502.36
A18502.22EA
541
PLN
A18502.22
A18502.36
żywica tragakanta, powder
żywica tragakanta
CAS No.: 9000-65-1
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4581
MDL No.: MFCD00131255
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131255 Numer CAS: 9000-65-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-552-5 Klasyfikacja Merck : 14,4581 |