Drukuj
Starch (from wheat), Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11685.1000 1.11685.0250
1.11685.1000EA 285 PLN
1.11685.1000 1.11685.0250
Starch (from wheat), Millipore®
Starch
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Gęstość: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-679-6