skrobia rozpuszczalna, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
21153.135EA
118
PLN
21153.135
21153.181
21153.237
21153.290
skrobia rozpuszczalna, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
skrobia rozpuszczalna
Formuła:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082026 Numer CAS: 9005-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4 Klasyfikacja Merck : 13,08878 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White fine powder |
pH (2 %) | 5,5 - 7,5 |
Sensitivity | Passes test |
Ignition residue | Max. 0.4 % |
Loss on drying (105°C; 2 h) | Max. 10 % |
Reducing substances (as C12H22O11) | Max. 0.7 % |