skrobia rozpuszczalna, extra pure pH 6.0 - 7.5 (20 g/l, H₂O, 25 °C)., SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01253.1000
1.01253.9025
1.01253.1000EA
0
PLN
1.01253.1000
1.01253.9025
skrobia rozpuszczalna, extra pure pH 6.0 - 7.5 (20 g/l, H₂O, 25 °C)., SAFC®
skrobia rozpuszczalna
Formuła:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082026 Numer CAS: 9005-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4 Klasyfikacja Merck : 13,08878 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of solution (color) | colourless |
Appearance of solution (clearness) | almost clear to slightly opalescent |
Sensitivity with iodine solution | passes test |
Reducing substances | passes test |
Microbiological test | passes test |
Colony count (aerobic bacteria) | ≤ 5000 CFU/g |
Colony count (Yeasts and moulds) | ≤ 500 CFU/g |
Salmonella species | absent in 10 g |
Staphylococcus aureus | absent in 1 g |
Pseudomonas aeruginosa | absent in 1 g |
E.coli | absent in 1 g |