skrobia rozpuszczalna ACS for iodometric titrations
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36703.18
36703.30
36703.A1
36703.18EA
307
PLN
36703.18
36703.30
36703.A1
skrobia rozpuszczalna ACS for iodometric titrations
skrobia rozpuszczalna
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 256-258° dec.
Solubility: Soluble in hot water
Merck Reference: 14,8799
MDL No.: MFCD00082026
Formuła:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082026 Numer CAS: 9005-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4 Klasyfikacja Merck : 14,8799 |