Drukuj
skrobia rozpuszczalna ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 1810 PLN
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
skrobia rozpuszczalna ACS
skrobia rozpuszczalna
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temp. topnienia: 256…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4
Klasyfikacja Merck : 13,08878
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test