Drukuj
skrobia rozpuszczalna for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 1030 PLN
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
skrobia rozpuszczalna for analysis
skrobia rozpuszczalna
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
Temp. topnienia: 256…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4
Klasyfikacja Merck : 13,08878
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test