Agaroza D1-LE for molecular biology
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26855.14
H26855.22
H26855.36
H26855.14EA
858
PLN
H26855.14
H26855.22
H26855.36
Agaroza D1-LE for molecular biology
agaroza
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Temp. topnienia:
60…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081294 Numer CAS: 9012-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8 |