Agaroza MS8 molecular_sieve_grade, DNA fragments_small
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26738.14
H26738.22
H26738.14EA
1270
PLN
H26738.14
H26738.22
Agaroza MS8 molecular_sieve_grade, DNA fragments_small
agaroza
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Temp. topnienia:
60…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081294 Numer CAS: 9012-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8 |