Agaroza LM, melt_low samples_recovery_after_separation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26417.06
H26417.14
H26417.22
H26417.06EA
489
PLN
H26417.06
H26417.14
H26417.22
Agaroza LM, melt_low samples_recovery_after_separation
agaroza
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Temp. topnienia:
60…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081294 Numer CAS: 9012-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8 |