Agaroza for electrophoresis, for electrophoresis medium electroendosmosis (EEO) (Mr = 0.16 - 0.19)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
400420250
400421000
400425000
ACRO400420250EA
368
PLN
ACRO400420250
ACRO400421000
ACRO400425000
Agaroza for electrophoresis, for electrophoresis medium electroendosmosis (EEO) (Mr = 0.16 - 0.19)
agaroza
Temp. topnienia:
60 - 90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081294 Numer CAS: 9012-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86.5 to 89.5 °C (1.5 % gel) |
Loss on drying | ≤10 % (5 g, 110 °C, 24 h) |
Gel strength | ≥750 g/cm² (1 % gel) |
Gel point | 34.5 to 37.5 °C (1.5 % gel) |
Electroendosmosis | 0.16 to 0.19 (-Mr) |
Ash | ≤0.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.25 % |