agar, proszek dla bakteriologii
Dostawca: VWR Chemicals
20767.232EA
425
PLN
20767.232
20767.298
agar, proszek dla bakteriologii
agar
Temp. topnienia:
90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081288 Numer CAS: 9002-18-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-658-1 Klasyfikacja Merck : 13,00184 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity after autoclaving (*) | Max. 15 NTU |
Clarity before autoclaving | Max. 15 NTU |
Gelling point (1.5 %; water) (*) | 30 - 40 °C |
Gel strength (1.5 %; water) (*) | 700 - 1000 g/cm² |
pH after autoclaving (1.5 %) (*) | 6.0 - 7.5 |
pH before autoclaving (1.5 %) | 6.0 - 7.5 |
Ignition residue (SO4) | Max. 5 % |
As (Arsenic) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 2 ppm |
(*) tested on a 1.5% solution after autoclaving (121 °C) and cooled to 60 °C |