agar dla bakteriologii
Dostawca: VWR Chemicals
J637-1KGEA
2020
PLN
J637-1KG
J637-2.5KG
J637-500G
agar dla bakteriologii
agar
Agar, a solidifying agent used in bacteriology which consists of unbranched polysaccharides of galactose subunits derived from algae or seaweed.
- Agar for the growth of bacteria and fungi
- Typically used at concentrations of 1 to 2% in solid media preparation
Temp. topnienia:
90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081288 Numer CAS: 9002-18-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-658-1 Klasyfikacja Merck : 13,00184 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ash | ≤6.5 % |
Gel Point (1.5%) | 32 – 38 °C |
Gel Strength (1.5%) | 550 – 950 g/cm² |
Heavy Metals | ≤0.002 |
Loss on Drying | ≤12 % |
Melting Point | 80 – 90 °C |
Pass Thru 60 Mesh | ≥90 % |
Turbidity (Nephelos) | ≤40 |