agar plant cell culture tested
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
H26724.0EEA
9340
PLN
H26724.0E
H26724.22
H26724.36
agar plant cell culture tested
agar
CAS No.: 9002-18-0
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,184
MDL No.: MFCD00081288
Temp. topnienia:
90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081288 Numer CAS: 9002-18-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-658-1 Klasyfikacja Merck : 14,184 |