agar, proszek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10752.0E
A10752.22
A10752.36
A10752.0EEA
4880
PLN
A10752.0E
A10752.22
A10752.36
agar, proszek
agar
CAS No.: 9002-18-0
Molecular Formula: (C12H18O9)X
Physical Form: Powder
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,184
MDL No.: MFCD00081288
Temp. topnienia:
90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081288 Numer CAS: 9002-18-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-658-1 Klasyfikacja Merck : 14,184 |