Drukuj
Celuloza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
310697-1KG 310697-500G 310697-50G
SIAL310697-1KGEA 563 PLN
SIAL310697-1KG SIAL310697-500G SIAL310697-50G
Celuloza, Sigma-Aldrich®
Celuloza
Formuła: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Temp. topnienia: 260…270 °C
Gęstość: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081512
Numer CAS: 9004-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-674-9
Klasyfikacja Merck : 13,01977