Drukuj
Celuloza MN 301 do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
816250.1 816250.5
MANA816250.1EA 533 PLN
MANA816250.1 MANA816250.5
Celuloza MN 301 do cienkowarstwowej chromatografii cieczowej
Celuloza
Cellulose adsorbent for thin-layer chromatography.
  • Native fibrous cellulose
  • Standard grade
Formuła: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Temp. topnienia: 260…270 °C
Gęstość: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081512
Numer CAS: 9004-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-674-9
Klasyfikacja Merck : 13,01977
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Fibre length (95 %) 2 – 20 μm
Average degree of polymerization 400 – 500
Specific surface acc. to Blaine 15000 cm²/g
Fe ≤20 ppm
Cu ≤6 ppm
P ≤7 ppm
CH₂Cl₂ extract ≤0,25 %
Residue on ignition at 850 °C ≤1500 ppm