Drukuj
Celuloza, Avicel
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
815290.1 815290.5
MANA815290.1EA 346 PLN
MANA815290.1 MANA815290.5
Celuloza, Avicel
Celuloza
Formuła: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Temp. topnienia: 260…270 °C
Gęstość: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081512
Numer CAS: 9004-34-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-674-9
Klasyfikacja Merck : 13,01977