Drukuj
Siarczan streptomycyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
S9137-100G S9137-25G
SIALS9137-100GEA 927 PLN
SIALS9137-100G SIALS9137-25G
Siarczan streptomycyny, Sigma-Aldrich®
Siarczan streptomycyny
Formuła: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037023
Numer CAS: 3810-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-286-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08983