Drukuj
Siarczan streptomycyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6501-5G S6501-25G S6501-100G S6501-1KG S6501-50G
SIALS6501-5GEA 137 PLN
SIALS6501-5G SIALS6501-25G SIALS6501-100G SIALS6501-1KG SIALS6501-50G
Siarczan streptomycyny, Sigma-Aldrich®
Siarczan streptomycyny
Formuła: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037023
Numer CAS: 3810-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-286-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08983