Siarczan streptomycyny
Dostawca: PanReac AppliChem
|
Uwaga
|
A1852.0025
A1852.1000
A1852.0025EA
187
PLN
A1852.0025
A1852.1000
Siarczan streptomycyny
Siarczan streptomycyny
Formuła:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ MW: 1457.4 g/mol Temp. topnienia: 250 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00037023 Numer CAS: 3810-74-0 Numer WE (dawny EINECS): 223-286-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,08983 |