Drukuj
Siarczan gentamycyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
G4918-250MG G4918-5G
SIALG4918-250MGEA 324 PLN
SIALG4918-250MG SIALG4918-5G
Siarczan gentamycyny, Sigma-Aldrich®
Siarczan gentamycyny
Temp. topnienia: 218…237 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270181
Numer CAS: 1405-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-778-9
Klasyfikacja Merck : 13,04403