Drukuj
Tween® 20 (Polisorbat) 10% roztwór wodny, Millipore®
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
655206-50EA 1240 PLN
655206-50
Tween® 20 (Polisorbat) 10% roztwór wodny, Millipore®
Tween® 20 (Polisorbat)
Formuła: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165986
Numer CAS: 9005-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3