L(-)-Ksyloza ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21622.06
B21622.14
B21622.22
B21622.06EA
371
PLN
B21622.06
B21622.14
B21622.22
L(-)-Ksyloza ≥99%
L(-)-Ksyloza
Purity: 99%
CAS No.: 609-06-3
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 1723080
Formuła:
C₅H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 147…151 °C Gęstość: 1,525 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151096 Numer CAS: 609-06-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-174-1 |