L(-)-Mannoza ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17722.01
A17722.03
A17722.06
A17722.01EA
392
PLN
A17722.01
A17722.03
A17722.06
L(-)-Mannoza ≥99%
L(-)-Mannoza
Purity: 99%
CAS No.: 10030-80-5
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1724628
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 129…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00136021 Numer CAS: 10030-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-080-2 |