Drukuj
L(-)-Mannoza 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
227590010 227592500 227590050
ACRO227590010EA 755 PLN
ACRO227590010 ACRO227592500 ACRO227590050
L(-)-Mannoza 99+%
L(-)-Mannoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 129…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00136021
Numer CAS: 10030-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-080-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm