Drukuj
L(-)-Glukoza, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5500-5G G5500-1G G5500-250MG G5500-25G G5500-500MG
SIALG5500-5GEA 2300 PLN
SIALG5500-5G SIALG5500-1G SIALG5500-250MG SIALG5500-25G SIALG5500-500MG
L(-)-Glukoza, Sigma-Aldrich®
L(-)-Glukoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 146…147 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00148913
Numer CAS: 921-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-068-3