L(-)-Glukoza, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
A17496.03
A17496.06
A17496.03EA
858
PLN
A17496.03
A17496.06
L(-)-Glukoza, anhydrous 98%
L(-)-Glukoza
Purity: 98%
CAS No.: 921-60-8
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 148-157°
Beilstein Reference: 1724626
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 148…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148913 Numer CAS: 921-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 213-068-3 |