Drukuj
L(-)-Glukoza 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
241920010 241922500 241920050 241920250
ACRO241920010EA 359 PLN
ACRO241920010 ACRO241922500 ACRO241920050 ACRO241920250
L(-)-Glukoza 98%
L(-)-Glukoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 153…156 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00148913
Numer CAS: 921-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-068-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -50° to -54° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O, NH3)